Glutaconaldehydedianil hydrochloride (Mezcla de isómeros) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(5-Anilino-2,4-pentadienylidene)aniline hydrochloride, N-[5-(Phenylamino)-2,4-pentadienylidene]aniline monohydrochloride, N-((2E,4E)-5-(Phenylamino)penta-2,4-dien-1-ylidene)aniline hydrochloride
A18390.06
A18390.14
A18390.22
A18390.06EA
84
EUR
A18390.06
A18390.14
A18390.22
Glutaconaldehydedianil hydrochloride (Mezcla de isómeros) 98%
Glutaconaldehydedianil hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 1497-49-0
Molecular Formula: C6H5NHCH=CHCH=CHCH=NC6H5.HCl
Formula Weight: 284.79
Melting Point: ca 124-132°
Beilstein Reference: 3916924
MDL No.: MFCD00012630
Formula:
C₁₇H₁₆N₂ Pto. de fusión: ∼ 124…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012630 Núm. CAS: 1497-49-0 EINECS: 216-094-3 |