Cyclohexylamine hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cyclohexanamine hydrobromide, Cyclohexylamine HBr
A18439.22
A18439.36
A18439.22EA
39.1
EUR
A18439.22
A18439.36
Cyclohexylamine hydrobromide 98%
Cyclohexylamine hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 26227-54-3
Molecular Formula: C6H13N.HBr
Formula Weight: 180.09
Melting Point: 197-201°
Beilstein Reference: 3908098
MDL No.: MFCD00034986
Formula:
C₆H₁₃N·HBr Pto. de fusión: 197…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00034986 Núm. CAS: 26227-54-3 EINECS: 247-526-9 |