Salbutamol sulphate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bronchospray, Proventil-HFA, Salbutamol hemisulphate, Albuterol hemissulphate, 2-(tert-Butylamino)-1-(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)ethanol sulphate, Albutarol sulphate, 5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzyl Alcohol sulphate
A18544.03 A18544.06
A18544.03EA 43.4 EUR
A18544.03 A18544.06
Salbutamol sulphate 99%
Salbutamol sulphate
Purity: 99% CAS No.: 51022-70-9 Molecular Formula: C26H42N2O6.H2SO4 Formula Weight: 576.70 MDL No.: MFCD00055200
Formula: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
MW: 576.702 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055200
Núm. CAS: 51022-70-9
EINECS: 256-916-8