1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid
A18548.01
A18548.03
A18548.01EA
138
EUR
A18548.01
A18548.03
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate 98%
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 57709-61-2
Molecular Formula: C14H8N2O4.xH2O
Formula Weight: 268.23(anhy)
MDL No.: MFCD00209670
Formula:
C₁₄H₈N₂O₄·xH₂O MW: 268,23 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209670 Núm. CAS: 57709-61-2 |