Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
A18556.06 A18556.03
A18556.06EA 208 EUR
A18556.06 A18556.03
Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Phenyl trans-styryl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 16212-06-9 Molecular Formula: C14H12O2S Formula Weight: 244.32 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD00159177
Formula: C₁₄H₁₂O₂S
MW: 244,31 g/mol
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159177
Núm. CAS: 16212-06-9