Eosina amarillenta
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,4,5,7-Tetrabromo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
A18578.09 A18578.18
A18578.09EA 26 EUR
A18578.09 A18578.18
Eosina amarillenta
Eosina amarillenta
CAS No.: 17372-87-1 MDL No.: MFCD00146926
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005040
Núm. CAS: 17372-87-1