Nitrofurazone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Nitrofurfural Semicarbazone, 2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinecarboxamide, 5-Nitro-2-Furaldehyde Semicarbazone
A18593.14
A18593.22
A18593.30
A18593.14EA
27.8
EUR
A18593.14
A18593.22
A18593.30
Nitrofurazone ≥98%
Nitrofurazone
Purity: 98+%
CAS No.: 59-87-0
Molecular Formula: C6H6N4O4
Formula Weight: 198.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 86403
MDL No.: MFCD00003225
Formula:
C₆H₆N₄O₄ MW: 198,14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003225 Núm. CAS: 59-87-0 EINECS: 200-443-1 Índice Merck: 14,6600 |