Uridine 5′-monophosphate disodium salt 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: U 5′-P, Disodium uridine-5-monophosphate, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate, UMP, 5′-UMP-Na2, di-Sodium uridine-5-monophosphate, 5'-UMP 2Na, 5'-Uridylic acid disodium salt, Uridylic acid disodium salt, 5'-UMP disodium salt, Disodium UMP
A18601.06 A18601.14 A18601.22
A18601.06EA 93.2 EUR
A18601.06 A18601.14 A18601.22
Uridine 5′-monophosphate disodium salt 99%
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
Purity: 99% CAS No.: 3387-36-8 Molecular Formula: C9H11N2Na2O9P Formula Weight: 368.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 209° dec. Beilstein Reference: 3582885 MDL No.: MFCD00006525
Formula: C₉H₁₁N₂Na₂O₉P
MW: 368,15 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 209 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00006525
Núm. CAS: 3387-36-8
EINECS: 222-211-9