4-Methoxytrityl alcohol 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18620.09
A18620.18
A18620.30
A18620.09EA
42.2
EUR
A18620.09
A18620.18
A18620.30
4-Methoxytrityl alcohol 94%
4-Methoxytrityl alcohol
Purity: 94%
CAS No.: 847-83-6
Molecular Formula: C20H18O2
Formula Weight: 290.36
MDL No.: MFCD00087962
Formula:
C₂₀H₁₈O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00087962 Núm. CAS: 847-83-6 EINECS: 212-693-9 |