8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Actinoquinol
A18622.30
A18622.18
A18622.09
A18622.30EA
760
EUR
A18622.30
A18622.18
A18622.09
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate 99%
8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 15301-40-3
Molecular Formula: C11H11NO4S.H2O
Formula Weight: 271.29 (253.28anhy)
Melting Point: ca 296° dec.
Beilstein Reference: 225878
MDL No.: MFCD00065059
Formula:
C₁₁H₁₁NO₄S MW: 253,27 g/mol Pto. de fusión: ∼ 296 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065059 Núm. CAS: 15301-40-3 EINECS: 239-334-9 |