Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
DL-2-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 2-hydroxybutanoate
A18636.03
A18636.06
A18636.14
A18636.03EA
30.3
EUR
A18636.03
A18636.06
A18636.14
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate ≥97%
Sodium-DL-2-hydroxybutyrate
Purity: 97+%
CAS No.: 5094-24-6
Molecular Formula: C4H7NaO3
Formula Weight: 126.09
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 4825104
MDL No.: MFCD00004565
Formula:
C₄H₈O₃ MW: 126.09 g/mol Pto. de fusión: 153…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004565 Núm. CAS: 5094-24-6 EINECS: 225-812-4 |