β-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-β-Ala-OBzl·p-tosylate, H-β-Ala-Obzl.TosOH, H-β-Ala-OBzl·TosOH
A18650.09
A18650.18
A18650.09EA
39.6
EUR
A18650.09
A18650.18
β-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate 98%
β-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 27019-47-2
Molecular Formula: C6H5CH2O2CCH2CH2NH2.HO3SC6H4CH3
Formula Weight: 351.42
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 138-139°
MDL No.: MFCD00039061
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 351.42 g/mol Pto. de fusión: 138…139 °C |
Número MDL:
MFCD00039061 Núm. CAS: 27019-47-2 |