Bisabolene (Mezcla de isómeros) 96% (sum of isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-(1,5-Dimethyl-4-hexenylidene)-1-methylcyclohexene
A18724.09 A18724.18
A18724.09EA 38.5 EUR
A18724.09 A18724.18
Bisabolene (Mezcla de isómeros) 96% (sum of isomers)
Bisabolene
CAS No.: 495-62-5 Molecular Formula: C15H24 Formula Weight: 204.36 Refractive Index: 1.4940 MDL No.: MFCD00129080
Formula: C₁₅H₂₄
Densidad: 0,89
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129080
Núm. CAS: 495-62-5
EINECS: 207-805-8