9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18772.03
A18772.06
A18772.03EA
85.9
EUR
A18772.03
A18772.06
9-Fluoreneacetic acid ≥99.5%
9-Fluoreneacetic acid
Purity: 99.5+%
CAS No.: 6284-80-6
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 133-135°
MDL No.: MFCD00013262
Formula:
C₁₅H₁₂O₂ Pto. de fusión: 133…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013262 Núm. CAS: 6284-80-6 |