Nerolidol (cis and trans mixture) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18812.14
A18812.22
A18812.14EA
37
EUR
A18812.14
A18812.22
Nerolidol (cis and trans mixture) ≥97%
Nerolidol (cis and trans mixture)
Purity: 97+%
CAS No.: 7212-44-4
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 263-266°
Beilstein Reference: 1724135
MDL No.: MFCD00008911
Formula:
C₁₅H₂₆O Pto. Ebullición: 263…266 °C Densidad: 0,876 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008911 Núm. CAS: 7212-44-4 EINECS: 230-597-5 Índice Merck: 14,6477 |