Perfluorophenanthrene (Mezcla de isómeros)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18898.14
A18898.22
A18898.14EA
79.7
EUR
A18898.14
A18898.22
Perfluorophenanthrene (Mezcla de isómeros)
Perfluorophenanthrene
CAS No.: 306-91-2
Molecular Formula: C14F24
Formula Weight: 624.12
Refractive Index: 1.3348
Melting Point: -20°
Boiling Point: 215°
MDL No.: MFCD00042596
Formula:
C₁₄F₂₄ Pto. Ebullición: 215 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 2,030 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042596 Núm. CAS: 306-91-2 EINECS: 400-470-0 |