2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
A18900.06 A18900.03
A18900.06EA 165 EUR
A18900.06 A18900.03
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 24835-08-3 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.62 Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00136280
Formula: C₇H₈N₂O₂·HCl
MW: 188,62 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136280
Núm. CAS: 24835-08-3