4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane
A18910.18
A18910.22
A18910.18EA
29.1
EUR
A18910.18
A18910.22
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) 98%
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Purity: 98%
CAS No.: 118-82-1
Molecular Formula: C29H44O2
Formula Weight: 424.67
Melting Point: 154-158°
Boiling Point: 289°/40mm
Beilstein Reference: 1916919
MDL No.: MFCD00008822
Formula:
C₂₉H₄₄O₂ Pto. Ebullición: 289 °C (40 mmHg) Pto. de fusión: 154…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008822 Núm. CAS: 118-82-1 EINECS: 204-279-1 |