Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
A18986.22 A18986.06 A18986.14
A18986.22EA 318 EUR
A18986.22 A18986.06 A18986.14
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Purity: 98% CAS No.: 940-71-6 Molecular Formula: Cl6N3P3 Formula Weight: 347.66 Melting Point: 111-115° Boiling Point: 127°/13mm UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00006474
Formula: Cl₆N₃P₃
MW: 347.64 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 111…115 °C
Densidad: 1.98
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006474
Núm. CAS: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
ADR: 8 II