Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19034.09
A19034.18
A19034.30
A19034.09EA
41.5
EUR
A19034.09
A19034.18
A19034.30
Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)-2-methylpropanoate
Purity: 98%
CAS No.: 10205-34-2
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1755266
MDL No.: MFCD00044842
Formula:
C₇H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 152…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044842 Núm. CAS: 10205-34-2 EINECS: 233-505-1 |