3-Nonen-2-one 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Non-3-en-2-one
A19084.09
A19084.18
A19084.30
A19084.09EA
39
EUR
A19084.09
A19084.18
A19084.30
3-Nonen-2-one 96%
3-Nonen-2-one
Purity: 96%
CAS No.: 14309-57-0
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 85°/12mm
Beilstein Reference: 1743558
MDL No.: MFCD00010241
Formula:
C₉H₁₆O MW: 140,23 g/mol Pto. Ebullición: 85 °C (12 mmHg) Densidad: 0,848 Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010241 Núm. CAS: 14309-57-0 EINECS: 238-248-9 |