3-Hepten-2-one 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hept-3-en-2-one
A19086.09
A19086.18
A19086.09EA
55.9
EUR
A19086.09
A19086.18
3-Hepten-2-one 97%
3-Hepten-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1119-44-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1739239
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00015564
Formula:
C₇H₁₂O Pto. Ebullición: 156 °C Densidad: 0,860 Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F) |
Número MDL:
MFCD00015564 Núm. CAS: 1119-44-4 EINECS: 214-278-8 ADR: 3,III |