Guanylurea sulphate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dicyandiamidine Sulphate
A19106.30
A19106.09
A19106.18
A19106.30EA
411
EUR
A19106.30
A19106.09
A19106.18
Guanylurea sulphate 97%
Guanylurea sulphate
Purity: 97%
CAS No.: 591-01-5
Molecular Formula: C4H12N8O2.H2SO4
Formula Weight: 302.27
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 6099371
MDL No.: MFCD00035565
Formula:
C₂H₈N₄O₅S MW: 200.17 g/mol Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035565 Núm. CAS: 591-01-5 EINECS: 209-697-8 |