Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Dimethyl 3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
A19238.03 A19238.06
A19238.03EA 30.8 EUR
A19238.03 A19238.06
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate 97%
Dimethyl-3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 1632-19-5 Molecular Formula: C8H9NO6 Formula Weight: 215.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 209-212° Boiling Point: 268-272° MDL No.: MFCD00276587
Formula: C₈H₉NO₆
MW: 215,16 g/mol
Pto. Ebullición: 268…272 °C
Pto. de fusión: 209…212 °C
Densidad: 1,248
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276587
Núm. CAS: 1632-19-5