5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A19258.88
A19258.02
A19258.88EA
226
EUR
A19258.88
A19258.02
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid 97%
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 38422-62-7
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Melting Point: 90-94°
MDL No.: MFCD00221068
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182,22 g/mol Pto. de fusión: 90…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221068 Núm. CAS: 38422-62-7 |