Sulphamethazine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4,6-Dimethylsulphadiazine, Sulphadimidine, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidyl)benzenesulphonamide
A19276.14 A19276.22
A19276.14EA 31.9 EUR
A19276.14 A19276.22
Sulphamethazine 99%
Sulphamethazine
Purity: 99% CAS No.: 57-68-1 Molecular Formula: C12H14N4O2S Formula Weight: 278.34 Melting Point: 198-201° MDL No.: MFCD00006066
Formula: C₁₂H₁₄N₄O₂S
Pto. de fusión: 198…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006066
Núm. CAS: 57-68-1
EINECS: 200-346-4