Pyridine hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyridinium Bromide
A19314.0B A19314.18 A19314.30
A19314.0BEA 230 EUR
A19314.0B A19314.18 A19314.30
Pyridine hydrobromide 98%
Pyridine hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 18820-82-1 Molecular Formula: C5H5N.HBr Formula Weight: 160.01 Melting Point: 216-220° MDL No.: MFCD00012801
Formula: C₅H₅N
MW: 160.01 g/mol
Pto. de fusión: 216…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012801
Núm. CAS: 18820-82-1
EINECS: 242-600-7