4-(2-Furyl)-3-buten-2-one cis- and trans-mixture 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Furan-2-yl)but-3-en-2-one, Furfuralacetone
A19456.06
A19456.14
A19456.06EA
50.2
EUR
A19456.06
A19456.14
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one cis- and trans-mixture 98%
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 623-15-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 112-115°/10mm
Beilstein Reference: 109696
MDL No.: MFCD00039566
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 112…115 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 33…38 °C Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039566 Núm. CAS: 623-15-4 EINECS: 210-774-3 |