3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19620.02
A19620.88
A19620.02EA
134
EUR
A19620.02
A19620.88
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1505-52-8
Molecular Formula: C11H10O2S
Formula Weight: 206.25
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00052299
Formula:
C₁₁H₁₀O₂S Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052299 Núm. CAS: 1505-52-8 |