3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19630.14
A19630.22
A19630.06
A19630.14EA
304
EUR
A19630.14
A19630.22
A19630.06
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid 98%
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 41459-42-1
Molecular Formula: (BrCH2)2CHCO2H
Formula Weight: 245.91
Melting Point: 98-101°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00010643
Formula:
C₄H₆Br₂O₂ Pto. de fusión: 98…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010643 Núm. CAS: 41459-42-1 ADR: 8,III |