Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19632.14
A19632.22
A19632.14EA
60
EUR
A19632.14
A19632.22
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride 97%
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97%
CAS No.: 1719-83-1
Molecular Formula: C12H8O6
Formula Weight: 248.19
Melting Point: ca 360°
Beilstein Reference: 294213
MDL No.: MFCD00082228
Formula:
C₁₂H₈O₆ Pto. de fusión: ∼ 360 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082228 Núm. CAS: 1719-83-1 EINECS: 217-009-2 |