Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A19694.06
A19694.14
A19694.22
A19694.06EA
53.7
EUR
A19694.06
A19694.14
A19694.22
Ethyl-3-thiopheneacetate 98%
Ethyl-3-thiopheneacetate
Purity: 98%
CAS No.: 37784-63-7
Molecular Formula: C8H10O2S
Formula Weight: 170.23
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 110-114°/6mm
Beilstein Reference: 122555
MDL No.: MFCD00005472
Formula:
C₈H₁₀O₂S Pto. Ebullición: 110…114 °C (6 mmHg) Densidad: 1,137 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005472 Núm. CAS: 37784-63-7 EINECS: 253-665-6 |