Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Ethyl Pivaloylacetate, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Pivaloylacetic Acid Ethyl Ester
A19752.22
A19752.14
A19752.22EA
295
EUR
A19752.22
A19752.14
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate 97%
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Purity: 97%
CAS No.: 17094-34-7
Molecular Formula: (CH3)3CC(O)CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 172.22
Boiling Point: 88-90°/10mm
MDL No.: MFCD00042886
Formula:
C₉H₁₆O₃ MW: 172,22 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C (10 mmHg) Densidad: 0,967 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042886 Núm. CAS: 17094-34-7 EINECS: 241-162-4 |