Farnesyl acetate (mixture of isomers) (Mezcla de isómeros) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate
A19778.14
A19778.22
A19778.14EA
71.8
EUR
A19778.14
A19778.22
Farnesyl acetate (mixture of isomers) (Mezcla de isómeros) 96%
Farnesyl acetate (mixture of isomers)
Purity: 96%
CAS No.: 29548-30-9
Molecular Formula: C17H28O2
Formula Weight: 264.41
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.477
Beilstein Reference: 1784823
MDL No.: MFCD00036516
Formula:
C₁₇H₂₈O₂ MW: 264.41 g/mol Densidad: 0.91 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036516 Núm. CAS: 29548-30-9 EINECS: 249-689-1 |