4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
A19788.06
A19788.14
A19788.06EA
89.5
EUR
A19788.06
A19788.14
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde 98%
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 38071-22-6
Molecular Formula: C5H2Br2OS
Formula Weight: 269.94
Melting Point: 79-81°
MDL No.: MFCD00225242
Formula:
C₅H₂Br₂OS MW: 269,94 g/mol Pto. de fusión: 79…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00225242 Núm. CAS: 38071-22-6 |