Citronellyl acetate ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19872.14
A19872.22
A19872.14EA
27.8
EUR
A19872.14
A19872.22
Citronellyl acetate ≥96%
Citronellyl acetate
Purity: 96%
CAS No.: 150-84-5
Molecular Formula: C13H24O2
Formula Weight: 212.33
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4434
Boiling Point: 240°
MDL No.: MFCD00015039
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 240 °C Densidad: 0,890 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015039 Núm. CAS: 150-84-5 EINECS: 205-775-0 |