Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Azanaphthalene-3-carboxylic acid monohydrate, 3-Carboxyisoquinoline monohydrate, Isoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
A19880.03
A19880.06
A19880.03EA
129
EUR
A19880.03
A19880.06
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate 99%
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207399-25-5
Molecular Formula: C10H7NO2.xH2O
Formula Weight: 173.17(anhy)
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 125548
MDL No.: MFCD00167216
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Pto. de fusión: 166…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075137 Núm. CAS: 207399-25-5 |