3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19906.06
A19906.14
A19906.06EA
38.1
EUR
A19906.06
A19906.14
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol 94%
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 94%
CAS No.: 1482-15-1
Molecular Formula: (CH3)2CHC(OH)(CH3)C≡CH
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 40°(104°F)
Boiling Point: 133°
UN No.: UN1987
MDL No.: MFCD00039845
Formula:
C₇H₁₂O Pto. Ebullición: 133 °C Densidad: 0,87 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039845 Núm. CAS: 1482-15-1 ADR: 3,III |