[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19916.03
A19916.06
A19916.03EA
56.3
EUR
A19916.03
A19916.06
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 32083-66-2
Molecular Formula: C8H6FNO2S
Formula Weight: 199.20
Melting Point: 89-93°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00179339
Formula:
C₈H₆FNO₂S Pto. de fusión: 89…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00179339 Núm. CAS: 32083-66-2 ADR: 6.1,III |