Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
10,11-Dimethoxystrychnine sulphate salt
A19943.22
A19943.14
A19943.22EA
124
EUR
A19943.22
A19943.14
Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (dry weight)
Brucine sulphate hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 652154-10-4
Molecular Formula: C23H26N2O4.0.5H2SO4.xH2O
Formula Weight: 443.52(anhy)
Melting Point: 191-196° dec.
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00013472
Formula:
C₂₃H₂₆N₂O₄·¹/₂H₂SO₄·xH₂O MW: 443,52 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 191…196 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013472 Núm. CAS: 652154-10-4 EINECS: 225-432-9 UN: 2811 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,1455 |