Cyclopentyl phenyl ketone 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cyclopentyl(phenyl)methanone, Benzoylcyclopentane
A19976.03 A19976.06
A19976.03EA 29.1 EUR
A19976.03 A19976.06
Cyclopentyl phenyl ketone 96%
Cyclopentyl phenyl ketone
Purity: 96% CAS No.: 5422-88-8 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 136-140°/16mm Beilstein Reference: 2045903 MDL No.: MFCD00001378
Formula: C₁₂H₁₄O
MW: 174.24 g/mol
Pto. Ebullición: 136…140 °C (16 mmHg)
Densidad: 1.036
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001378
Núm. CAS: 5422-88-8
EINECS: 226-548-2