Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide
A19985.06
A19985.14
A19985.22
A19985.06EA
87.2
EUR
A19985.06
A19985.14
A19985.22
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide 98%
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 157415-17-3
Molecular Formula: C5H11N3O.HBr
Formula Weight: 210.08
Melting Point: ca 155-165°
Beilstein Reference: 7389038
MDL No.: MFCD00051994
Formula:
C₅H₁₂BrN₃O MW: 210.075 g/mol Pto. de fusión: ∼ 155…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051994 Núm. CAS: 157415-17-3 |