5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20095.03
B20095.06
B20095.14
B20095.03EA
46.9
EUR
B20095.03
B20095.06
B20095.14
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole 98%
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 118430-73-2
Molecular Formula: C8H15N3
Formula Weight: 153.22
Melting Point: 155-158°
MDL No.: MFCD00068002
Formula:
C₈H₁₅N₃ Pto. de fusión: 155…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068002 Núm. CAS: 118430-73-2 |