5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
B20145.03 B20145.06
B20145.03EA 68.3 EUR
B20145.03 B20145.06
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-Methyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Purity: 97% CAS No.: 1198-98-7 Molecular Formula: C9H8N2O Formula Weight: 223.28 Melting Point: 33-36° MDL No.: MFCD00085133
Formula: C₉H₈N₂O
MW: 223,28 g/mol
Pto. de fusión: 33…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085133
Núm. CAS: 1198-98-7