Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20185.06
B20185.14
B20185.06EA
128
EUR
B20185.06
B20185.14
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride 97%
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 57297-29-7
Molecular Formula: C4H8N2.HCl
Formula Weight: 120.59
Melting Point: 122-123°
Beilstein Reference: 4507255
MDL No.: MFCD00053010
Formula:
C₄H₈N₂ Pto. de fusión: 122…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053010 Núm. CAS: 57297-29-7 |