DL-Asparagine monohydrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
DL-Aspartic acid 4-amide monohydrate, H-DL-Asn-OH monohydrate, (±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide monohydrate, DL-Asparagine hydrate, H-DL-Asn-OH·H₂O, DL-2-Aminosuccinamic acid monohydrate, 2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid monohydrate
B20273.22
B20273.36
B20273.22EA
86.8
EUR
B20273.22
B20273.36
DL-Asparagine monohydrate 98%
DL-Asparagine monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 3130-87-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 6234992
MDL No.: MFCD00151039
Formula:
C₄H₈N₂O₃·H₂O MW: 150,13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151039 Núm. CAS: 69833-18-7 EINECS: 221-521-1 |