Formamidine disulphide dihydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B20331.06 B20331.14 B20331.22
B20331.06EA 56.5 EUR
B20331.06 B20331.14 B20331.22
Formamidine disulphide dihydrochloride 97%
Formamidine disulphide dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 14807-75-1 Molecular Formula: C2H6N4S2.2HCl Formula Weight: 223.15 Melting Point: ca 175° dec. MDL No.: MFCD00012586
Formula: C₂H₆N₄S₂
Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012586
Núm. CAS: 14807-75-1
EINECS: 238-876-3