3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid, 3-Hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid
B20377.03
B20377.06
B20377.03EA
77.7
EUR
B20377.03
B20377.06
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid 97%
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 42711-75-1
Molecular Formula: C11H16O3
Formula Weight: 196.25
Melting Point: 203-207°
MDL No.: MFCD00193929
Formula:
C₁₁H₁₆O₃ MW: 196,25 g/mol Pto. de fusión: 203…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00193929 Núm. CAS: 42711-75-1 |