N-tert-Butylacrylamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20394.22
B20394.36
B20394.22EA
86.3
EUR
B20394.22
B20394.36
N-tert-Butylacrylamide 97%
N-tert-Butylacrylamide
Purity: 97%
CAS No.: 107-58-4
Molecular Formula: CH2=CHCONHC(CH3)3
Formula Weight: 127.19
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1742331
MDL No.: MFCD00026271
Formula:
C₇H₁₃NO Pto. de fusión: 128…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026271 Núm. CAS: 107-58-4 EINECS: 203-505-6 |