4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20449.06
B20449.14
B20449.06EA
126
EUR
B20449.06
B20449.14
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid 98%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 18212-21-0
Molecular Formula: C4H4N2O2S
Formula Weight: 144.15
Melting Point: 184-186°
MDL No.: MFCD00173830
Formula:
C₄H₄N₂O₂S Pto. de fusión: 184…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173830 Núm. CAS: 18212-21-0 |